4-Brom-5-chlor-2-fluoranilin
Lieferant: Apollo Scientific
PC502456-10G
PC502456-1G
PC502456-5G
APOSPC502456-10GEA
786
CHF
APOSPC502456-10G
APOSPC502456-1G
APOSPC502456-5G
4-Brom-5-chlor-2-fluoranilin
4-Brom-5-chlor-2-fluoranilin
Formel:
C₆H₄BrClFN MW: 224,4600 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09878173 CAS-Nummer: 116369-24-5 |