1,2,5-Trifluor-3-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
PC502429-1G PC502429-250MG PC502429-5G
APOSPC502429-1GEA 307 CHF
APOSPC502429-1G APOSPC502429-250MG APOSPC502429-5G
1,2,5-Trifluor-3-nitrobenzol
1,2,5-Trifluor-3-nitrobenzol
Formel: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00456804
CAS-Nummer: 66684-57-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III