2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50209-25G
APOSPC50209-25GEA 626 CHF
APOSPC50209-25G
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₃F₃N₂O₂
Melting Pt: 170…175 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09054851
CAS-Nummer: 306960-77-0