5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50205-1G
PC50205-250MG
PC50205-5G
APOSPC50205-1GEA
135
CHF
APOSPC50205-1G
APOSPC50205-250MG
APOSPC50205-5G
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄FIO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07782057 CAS-Nummer: 877264-44-3 |