5-Brom-2,4-difluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-methylbenzene
PC501997-1G PC501997-25G PC501997-5G
APOSPC501997-1GEA 26.2 CHF
APOSPC501997-1G APOSPC501997-25G APOSPC501997-5G
5-Brom-2,4-difluortoluol
5-Brom-2,4-difluortoluol
Formel: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15144620
CAS-Nummer: 159277-47-1