4-Brom-2,5-difluorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501855-1G
PC501855-25G
PC501855-5G
APOSPC501855-1GEA
26.2
CHF
APOSPC501855-1G
APOSPC501855-25G
APOSPC501855-5G
4-Brom-2,5-difluorbenzoesäure
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrF₂O₂ MW: 237,0000 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00844105 CAS-Nummer: 28314-82-1 |