4-Fluor-3-nitrobenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSPC501637-1GEA 66.3 CHF
APOSPC501637-1G APOSPC501637-5G
4-Fluor-3-nitrobenzolsulfonamid
4-Fluor-3-nitrobenzolsulfonamid
Formel: C₆H₅FN₂O₄S
MW: 220,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08703185
CAS-Nummer: 406233-31-6