Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl-2-Fluoro-5-formyl-benzoate
PC501609-1G
PC501609-5G
PC501609-10G
APOSPC501609-1GEA
50.6
CHF
APOSPC501609-1G
APOSPC501609-5G
APOSPC501609-10G
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate 95%
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate
Formel:
C₉H₇FO₃ MW: 182,15 g/mol Melting Pt: 62…64 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18904319 CAS-Nummer: 165803-94-1 |