5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC501543-1G PC501543-5G
APOSPC501543-1GEA 136 CHF
APOSPC501543-1G APOSPC501543-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,0351 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112582
CAS-Nummer: 497224-12-1