1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Fluoro-5-methyl-2-nitroanisole
PC501455-1G PC501455-5G
APOSPC501455-1GEA 166 CHF
APOSPC501455-1G APOSPC501455-5G
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18157656
CAS-Nummer: 182880-71-3