3'-Methyl-2,2,2-trifluoracetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(m-tolyl)ethanone
PC501401-10G PC501401-5G
APOSPC501401-10GEA 262 CHF
APOSPC501401-10G APOSPC501401-5G
3'-Methyl-2,2,2-trifluoracetophenon 95%
3'-Methyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
MW: 188.1465 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00461893
CAS-Nummer: 1736-06-7