2-Fluor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501372-1G PC501372-5G
APOSPC501372-1GEA 92.3 CHF
APOSPC501372-1G APOSPC501372-5G
2-Fluor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₄S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11615492
CAS-Nummer: 142994-04-5