4-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC501319-1G PC501319-5G
APOSPC501319-1GEA 25.8 CHF
APOSPC501319-1G APOSPC501319-5G
4-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
4-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrFO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08236860
CAS-Nummer: 222978-01-0