3-Brom-5-fluor-2-iodbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-5-fluoro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC501312-10G PC501312-1G PC501312-5G
APOSPC501312-10GEA 592 CHF
APOSPC501312-10G APOSPC501312-1G APOSPC501312-5G
3-Brom-5-fluor-2-iodbenzotrifluorid 98%
3-Brom-5-fluor-2-iodbenzotrifluorid
Formel: C₇H₂BrF₄I
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800680
CAS-Nummer: 1027511-93-8