2-Fluor-3-nitrobenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Fluoro-3-nitrophenyl)methanol
PC501174-1G PC501174-250MG PC501174-5G
APOSPC501174-1GEA 50.6 CHF
APOSPC501174-1G APOSPC501174-250MG APOSPC501174-5G
2-Fluor-3-nitrobenzylalkohol
2-Fluor-3-nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₆FNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835208
CAS-Nummer: 946126-95-0