3-(Pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC50105-1G PC50105-5G
APOSPC50105-1GEA 619 CHF
APOSPC50105-1G APOSPC50105-5G
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Formel: C₇H₆BrF₅S
MW: 297.08 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652411
CAS-Nummer: 1056893-24-3
UN: 3265
ADR: 8 III