2-Fluor-5-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5009-25G PC5009-5G PC5009-1G
APOSPC5009-25GEA 201 CHF
APOSPC5009-25G APOSPC5009-5G APOSPC5009-1G
2-Fluor-5-nitrophenol 98%
2-Fluor-5-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
MW: 157.1000 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09054718
CAS-Nummer: 22510-08-3