1-Hexyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC50085-100GEA 190 CHF
APOSPC50085-100G
1-Hexyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat 95+%
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Formel: C₁₀H₁₉F₆N₂P
MW: 312,24 g/mol
Dichte: 1,419 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093296
CAS-Nummer: 304680-35-1