2,3,4-Trifluorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (2,3,4-Trifluorophenyl)methanamine
PC5008-10G PC5008-5G PC5008-1G
APOSPC5008-10GEA 314 CHF
APOSPC5008-10G APOSPC5008-5G APOSPC5008-1G
2,3,4-Trifluorbenzylamin 98%
2,3,4-Trifluorbenzylamin
Formel: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236313
CAS-Nummer: 235088-67-2
UN: 2735
ADR: 8,III