3-Bromo-2,6-difluoropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500796-1G PC500796-5G
APOSPC500796-1GEA 97.8 CHF
APOSPC500796-1G APOSPC500796-5G
3-Bromo-2,6-difluoropyridine
3-Bromo-2,6-difluoropyridine
Formel: C₅H₂BrF₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044274
CAS-Nummer: 80392-79-6