3'-Brom-2,2,2,2'-tetrafluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(3-Bromo-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC50065-1G
PC50065-250MG
APOSPC50065-1GEA
696
CHF
APOSPC50065-1G
APOSPC50065-250MG
3'-Brom-2,2,2,2'-tetrafluoracetophenon 97%
3'-Brom-2,2,2,2'-tetrafluoracetophenon
Formel:
C₈H₃BrF₄O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
871353-32-1 |