Kaliumcyclopropyltrifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50056-25G PC50056-100G
APOSPC50056-25GEA 87 CHF
APOSPC50056-25G APOSPC50056-100G
Kaliumcyclopropyltrifluoroborat 96%
Kaliumcyclopropyltrifluoroborat
Formel: C₃H₅BF₃K
Melting Pt: 348…350 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09265031
CAS-Nummer: 1065010-87-8