(2-Fluor-4-methoxyphenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
PC500442-1G PC500442-5G
APOSPC500442-1GEA 140 CHF
APOSPC500442-1G APOSPC500442-5G
(2-Fluor-4-methoxyphenyl)acetonitril 97%
(2-Fluor-4-methoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₉H₈FNO
MW: 165,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09038467
CAS-Nummer: 749934-29-0