2-(Brommethyl)-4-fluor-1-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
PC500377-1G PC500377-5G
APOSPC500377-1GEA 163 CHF
APOSPC500377-1G APOSPC500377-5G
2-(Brommethyl)-4-fluor-1-nitrobenzol
2-(Brommethyl)-4-fluor-1-nitrobenzol
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09736331
CAS-Nummer: 82420-35-7
UN: 3261
ADR: 8,III