3'-Chlor-5'-(trifluormethoxy)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50034-1G PC50034-5G PC50034-10G
APOSPC50034-1GEA 26.2 CHF
APOSPC50034-1G APOSPC50034-5G APOSPC50034-10G
3'-Chlor-5'-(trifluormethoxy)acetophenon
3'-Chlor-5'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660315
CAS-Nummer: 886503-42-0