3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500332-1G PC500332-250MG PC500332-5G
APOSPC500332-1GEA 114 CHF
APOSPC500332-1G APOSPC500332-250MG APOSPC500332-5G
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03787364
CAS-Nummer: 485832-96-0