5-Brom-2-chlor-4-fluorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500254-1G
PC500254-250MG
PC500254-5G
APOSPC500254-1GEA
31.4
CHF
APOSPC500254-1G
APOSPC500254-250MG
APOSPC500254-5G
5-Brom-2-chlor-4-fluorphenol
5-Brom-2-chlor-4-fluorphenol
Formel:
C₆H₃BrClFO MW: 225,4428 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08436979 CAS-Nummer: 148254-32-4 |