2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50022-1G
PC50022-250MG
APOSPC50022-1GEA
805
CHF
APOSPC50022-1G
APOSPC50022-250MG
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel:
C₈H₆F₃NO₃ Melting Pt: 118…119 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14584806 CAS-Nummer: 1221792-53-5 |