2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500188-10G
PC500188-5G
APOSPC500188-10GEA
121
CHF
APOSPC500188-10G
APOSPC500188-5G
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formel:
C₈H₅BrFN MW: 214,037 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09804785 CAS-Nummer: 305800-60-6 |