4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500184-10G
APOSPC500184-10GEA 0 CHF
APOSPC500184-10G
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Formel: C₇H₇BrFNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21603958
CAS-Nummer: 330794-03-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III