(2-Methyl-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500183-1G PC500183-5G
APOSPC500183-1GEA 174 CHF
APOSPC500183-1G APOSPC500183-5G
(2-Methyl-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
(2-Methyl-3-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,18 g/mol
Melting Pt: 105…108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832279
CAS-Nummer: 1000546-18-8