3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500172-1G PC500172-250MG PC500172-5G
APOSPC500172-1GEA 149 CHF
APOSPC500172-1G APOSPC500172-250MG APOSPC500172-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11849933
CAS-Nummer: 37900-81-5