N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50017-1G
PC50017-5G
APOSPC50017-1GEA
209
CHF
APOSPC50017-1G
APOSPC50017-5G
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
Formel:
C₉H₈ClF₃N₂ Melting Pt: 49…50 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11117304 CAS-Nummer: 1031619-96-1 |