(3-(Trifluormethyl)phenyl)methansulfonsäurechlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)benzylsulphonyl chloride
PC50013-1G
PC50013-250MG
PC50013-500MG
PC50013-5G
APOSPC50013-1GEA
57.5
CHF
APOSPC50013-1G
APOSPC50013-250MG
APOSPC50013-500MG
APOSPC50013-5G
(3-(Trifluormethyl)phenyl)methansulfonsäurechlorid
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₆ClF₃O₂S Melting Pt: 59…61 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631926 CAS-Nummer: 127162-96-3 |