1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Difluoro-alpha-methylbenzyl alcohol
PC50008-25G PC50008-5G
APOSPC50008-25GEA 639 CHF
APOSPC50008-25G APOSPC50008-5G
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈F₂O
MW: 158,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274321
CAS-Nummer: 87327-65-9