1-Brom-3-(difluormethyl)benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzal fluoride
PC50007-100G PC50007-25G PC50007-5G
APOSPC50007-100GEA 541 CHF
APOSPC50007-100G APOSPC50007-25G APOSPC50007-5G
1-Brom-3-(difluormethyl)benzol 98%
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene
Formel: C₇H₅BrF₂
MW: 207,015 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368984
CAS-Nummer: 29848-59-7