3-Bromo-2,6-difluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500008-1G
PC500008-250MG
PC500008-5G
APOSPC500008-1GEA
29.7
CHF
APOSPC500008-1G
APOSPC500008-250MG
APOSPC500008-5G
3-Bromo-2,6-difluoroaniline 95%
3-Bromo-2,6-difluoroaniline
Formel:
C₆H₄BrF₂N MW: 208.006 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22627833 CAS-Nummer: 1262198-07-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |