Lithiumhexafluoroantimonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4991-1G PC4991-5G PC4991-25G
APOSPC4991-1GEA 52.2 CHF
APOSPC4991-1G APOSPC4991-5G APOSPC4991-25G
Lithiumhexafluoroantimonat 97%
Lithium hexafluoroantimonate
Useful as a photoinitiator for production of polymers:J. V. Crivello,(GE), US Patent, 4, 136, 102, 1979.
Formel: F₆LiSb
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042319
CAS-Nummer: 18424-17-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III