4-Brom-3-(trifluormethoxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC499006-10G
PC499006-5G
PC499006-25G
APOSPC499006-10GEA
180
CHF
APOSPC499006-10G
APOSPC499006-5G
APOSPC499006-25G
4-Brom-3-(trifluormethoxy)phenol 95%
4-Brom-3-(trifluormethoxy)phenol
Formel:
C₇H₄BrF₃O₂ Melting Pt: 45…48 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660164 CAS-Nummer: 886499-93-0 |