3-Brom-5-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride
PC499004-1G
PC499004-25G
PC499004-5G
APOSPC499004-1GEA
26.2
CHF
APOSPC499004-1G
APOSPC499004-25G
APOSPC499004-5G
3-Brom-5-(trifluormethyl)phenol
3-Brom-5-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄BrF₃O MW: 241,0100 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11041083 CAS-Nummer: 1025718-84-6 |