2-Brom-5-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC499002-25G PC499002-5G
APOSPC499002-25GEA 138 CHF
APOSPC499002-25G APOSPC499002-5G
2-Brom-5-(trifluormethyl)phenol
2-Brom-5-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261190
CAS-Nummer: 402-05-1
UN: 3265
ADR: 8,III