3-Fluor-5-methylbenzaldehyd, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-5-tolualdehyde, 5-Fluoro-m-tolylaldehyde, 5-Fluoro-m-tolualdehyde
PC49722-1G PC49722-25G PC49722-5G
APOSPC49722-1GEA 26.2 CHF
APOSPC49722-1G APOSPC49722-25G APOSPC49722-5G
3-Fluor-5-methylbenzaldehyd, technische Qualität
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094315
CAS-Nummer: 189628-39-5