2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49666-1G PC49666-5G PC49666-250MG
APOSPC49666-1GEA 362 CHF
APOSPC49666-1G APOSPC49666-5G APOSPC49666-250MG
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Formel: C₄H₆F₂O
MW: 108,09 g/mol
Siedepunkt: 134…135 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797748
CAS-Nummer: 509072-57-5
UN: 1987
ADR: 3,III