2-Fluoropropenoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4962-5G
PC4962-1G
APOSPC4962-5GEA
133
CHF
APOSPC4962-5G
APOSPC4962-1G
2-Fluoropropenoic acid 97%
2-Fluoropropenoic acid
Formel:
C₃H₃FO₂ Melting Pt: 51…52 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD03424474 CAS-Nummer: 430-99-9 UN: 3261 ADR: 8,III |