Lanthan(III)fluorid, wasserfrei 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4960-100G PC4960-500G
APOSPC4960-100GEA 176 CHF
APOSPC4960-100G APOSPC4960-500G
Lanthan(III)fluorid, wasserfrei 99,9%
Lanthan(III)fluorid
Formel: F₃La
Siedepunkt: 2230 °C
Melting Pt: 1493 °C
Dichte: 5,936 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011073
CAS-Nummer: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8