1-Chlor-2,6-difluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-1,3-difluorobenzene
PC4958-5G PC4958-1G PC4958-25G
APOSPC4958-5GEA 26.2 CHF
APOSPC4958-5G APOSPC4958-1G APOSPC4958-25G
1-Chlor-2,6-difluorbenzol 98%
1-Chloro-2,6-difluorobenzene
Formel: C₆H₃ClF₂
MW: 148,5378 g/mol
Siedepunkt: 131 °C
Dichte: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 34 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142604
CAS-Nummer: 38361-37-4
UN: 1993
ADR: 3,III