Isopropyl-4,4,4-Trifluoroacetoacetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,4,4-Trifluoroacetoacetic Acid Isopropyl Ester
PC4956-25G
APOSPC4956-25GEA 73.3 CHF
APOSPC4956-25G
Isopropyl-4,4,4-Trifluoroacetoacetat 97%
Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formel: C₇H₉F₃O₃
MW: 198,14 g/mol
Siedepunkt: 42 °C/28mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040990
CAS-Nummer: 175230-50-9