4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49544-1G PC49544-250MG PC49544-5G
APOSPC49544-1GEA 71.5 CHF
APOSPC49544-1G APOSPC49544-250MG APOSPC49544-5G
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 99%
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₄H₃F₃N₂
Melting Pt: 73…78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226572
CAS-Nummer: 52222-73-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III