3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49536-1G PC49536-500MG
APOSPC49536-1GEA 532 CHF
APOSPC49536-1G APOSPC49536-500MG
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₃ClF₃N
Siedepunkt: 24 °C/0.1mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11840989
CAS-Nummer: 1135283-18-9