4-(Trifluormethyl)piperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Trifluoromethylpiperidine
PC49502-5G PC49502-1G PC49502-25G
APOSPC49502-5GEA 218 CHF
APOSPC49502-5G APOSPC49502-1G APOSPC49502-25G
4-(Trifluormethyl)piperidin 97%
4-(Trifluormethyl)piperidin
Formel: C₆H₁₀F₃N
MW: 153,15 g/mol
Siedepunkt: 135 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102068
CAS-Nummer: 657-36-3
UN: 1993
ADR: 3,III